Principaux documents
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
250 G
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
126,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
208-208-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
170 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable