Documents
8.22068
Sigma-Aldrich
Hydroxyethylcellulose
for synthesis
Synonyme(s) :
Hydroxyethylcellulose
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
granular
Température d'inflammation spontanée
>360 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (Cellulose ether): ≥ 92.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable