434965
2-Hydroxyethyl cellulose
average Mv ~90,000
Synonyme(s) :
Cellulose hydroxyethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Poids mol.
average Mv ~90,000
Ampleur du marquage
2.5 mol per mol cellulose (M.S.)
Viscosité
100-180 cP(lit.)
Densité
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable