Documents
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)13CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
211-105-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.35 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥92.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.5-5.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
274 °C/1013 hPa
Pf
2.2 °C
Température de transition
flash point 132 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
Clé InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F
Point d'éclair (°C)
132 °C