Principaux documents
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
10 G
66,50 $
25 G
123,00 $
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
66,50 $
25 G
123,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
206-375-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
66,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
436 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
crystals
Limite d'explosivité
0.7-11.2 % (v/v)
Pf
28 °C
Température de transition
flash point 45 °C
Solubilité
soluble 930 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Clé InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1