Principaux documents
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
50 G
310,00 $
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
310,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
210-120-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
powder
310,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
250 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable