Principaux documents
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
207-771-4
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
4.2 hPa ( 20 °C)
Essai
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
255 °C
Limite d'explosivité
0.7-4.9 % (v/v)
pb
185 °C/1008 hPa
Pf
-32.5--31.5 °C
Température de transition
flash point 54 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup