Documents
8.21026
Sigma-Aldrich
Phosphoryl bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Phosphoryl bromide, Phosphorus oxide tribromide, Phosphorus oxybromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Br3OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352307
Numéro de classement CE :
232-177-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Point d'ébullition
192 °C/1013 hPa (decomposes)
Pf
55 °C
Densité
2.82 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Br3OP/c1-5(2,3)4
Clé InChI
UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3