Principaux documents
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
Synonyme(s) :
9-Methylanthracene
1 G
59,60 $
5 G
187,00 $
59,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
59,60 $
5 G
187,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
212-299-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
59,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
crystals
pb
196-197 °C/16 hPa
Pf
76-79 °C
Solubilité
0.0003 mg/L
Densité
1.06 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
Clé InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable