Principaux documents
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
50 G
99,00 $
250 G
249,00 $
99,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
99,00 $
250 G
249,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-988-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
160-163 °C (External MSDS)
Solubilité
insoluble 1.43 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Clé InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable