Key Documents
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
209-060-4
Pression de vapeur
90 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.5-13 % (v/v)
Pf
-87 °C
Température de transition
flash point -2 °C
Solubilité
5 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup