Principaux documents
8.20938
Sigma-Aldrich
2-Oxobutyric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-986-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
crystals
pH
1.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
68 °C/20 hPa
Pf
30-34 °C
Température de transition
flash point 81 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
81 °C