Principaux documents
8.20663
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
210-768-0
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
118-124 °C
Solubilité
soluble 6.7 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable