Principaux documents
8.20662
Sigma-Aldrich
2-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenine, Salicyl alcohol
10 G
35,40 $
50 G
100,00 $
250 G
434,00 $
35,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
35,40 $
50 G
100,00 $
250 G
434,00 $
About This Item
Formule linéaire :
2-(OH)C6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-960-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
83-86 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
Clé InChI
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable