Principaux documents
8.20599
Sigma-Aldrich
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
25 G
34,50 $
100 G
85,30 $
500 G
278,00 $
34,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
34,50 $
100 G
85,30 $
500 G
278,00 $
About This Item
Formule linéaire :
3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-498-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
2100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
145-148 °C
Température de transition
flash point 187 °C
Solubilité
3.5 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Antioxidant Capacity Assessment:</strong> Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, identified as a potent antioxidant and has been added to foods containing oils and fats to prevent oxidation (Prieto et al., 2014).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
368.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
187 °C - closed cup