Documents
8.20576
Sigma-Aldrich
N-Fluoren-2-ylacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Fluoren-2-ylacetamide, 2-Acetamidofluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-188-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
193-196 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H13NO/c1-10(17)16-13-6-7-15-12(9-13)8-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
CZIHNRWJTSTCEX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable