Documents
8.20565
Sigma-Aldrich
2-Fluoroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Fluoroaniline, 1-Amino-2-fluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
2-(F)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
206-478-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
171-173 °C/1013 hPa
Pf
-29 °C
Température de transition
flash point 60 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Clé InChI
FTZQXOJYPFINKJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.150 - 1.153
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup