Principaux documents
8.20475
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxybenzaldehyde, Protocatechualdehyde
25 G
162,00 $
100 G
336,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
162,00 $
100 G
336,00 $
About This Item
Formule linéaire :
3,4-(OH)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
205-377-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
200
300
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
152-156 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Clé InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable