8.20448
2,5-Dichlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dichlorophenol, 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
211 °C/1013 hPa
Pf
56-58 °C
Solubilité
2000 mg/L (experimental)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2