Principaux documents
S526231
2-(3-CHLOROPROPYL)-2-(4-FLUOROPHENYL)-1,3-DIOXOLANE
AldrichCPR
S526231-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S526231-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14ClFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.696
Numéro MDL:
146,00 $