Principaux documents
8.20394
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
250 G
132,00 $
1 KG
429,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
132,00 $
1 KG
429,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
237-787-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
133-136 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable