Documents
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
241-624-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
30 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C (DIN 51794)
Limite d'explosivité
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
Pf
<-10 °C
Température de transition
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup