Documents
8.20290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
220-224-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
98-100 °C/15 hPa
Densité
1.18 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup