8.20251
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
Synonyme(s) :
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Point d'ébullition
>145 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point >108.5 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
227.3 °F
Point d'éclair (°C)
> 108.5 °C