Documents
8.20233
Sigma-Aldrich
Sodium barbiturate
≥97%
Synonyme(s) :
Sodium barbiturate, Malonylurea natrium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3N2NaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
224-507-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable