Principaux documents
8.00133
Sigma-Aldrich
Barbituric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea
100 G
101,00 $
250 G
212,00 $
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
101,00 $
250 G
212,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-658-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
250-252 °C (decomposition)
Solubilité
11.45 g/L
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clé InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of pyrazolopyranopyrimidines: A study employed a Co-MOF@Ag(2)O nanocomposite as a nano-organic catalyst for the efficient one-pot synthesis of pyrazolopyranopyrimidines, highlighting its potential application in organic synthesis involving barbituric acid derivatives (Hootifard et al., 2023).
  • Optical and electrochemical characterization of organic dyes: Research on the optical, electrochemical, thermal, and theoretical properties of carbazole-derived organic dyes noted implications for the synthesis methods and applications of barbituric acid in dye chemistry, indicating advancements in material science (Naik et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup