Principaux documents
82023
SAFC
Cholesterol Supertrate, Bovine
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32011401
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Source biologique
bovine serum
Niveau de qualité
Type
for cell culture
Durée de conservation
12 mo.
Température de stockage
2-8°C
Stockage et stabilité
refrigerated
Clause de non-responsabilité
For research and further manufacturing use only. It is not for use in humans.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3