Principaux documents
8.20051
Sigma-Aldrich
Aluminium
(granulated) for synthesis
Synonyme(s) :
Aluminium
100 G
36,20 $
1 KG
143,00 $
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 G
36,20 $
1 KG
143,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
Numéro de classement CE :
231-072-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
pb
2467 °C/1013 hPa
Pf
660 °C
Densité
2.70 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable