Principaux documents
GF46923813
Aluminum
mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
Synonyme(s) :
AL008722
1 EA
388,00 $
5 EA
1 570,00 $
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
388,00 $
5 EA
1 570,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
388,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
mesh
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 469-238-13
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Ouverture nominale
0.11 mm
Taille
100 × 100 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF89410855GF21694899GF38294646
Aluminum mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
GF46923813
Aluminum
Aluminum mesh, size 0.11 mm, size 300 × 300 mm, wire diameter 0.1 mm
GF89410855
Aluminum
Aluminum mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 150 × 150 mm, wire diameter 0.1 mm
GF21694899
Aluminum
Aluminum mesh, 300x300mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
GF38294646
Aluminum
form
mesh
form
mesh
form
mesh
form
mesh
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable