Principaux documents
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Synonyme(s) :
2,2-Dichloroacetamide
100 G
47,80 $
500 G
106,00 $
47,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
47,80 $
500 G
106,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
211-674-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
96-99 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
Clé InChI
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable