Principaux documents
8.18563
Sigma-Aldrich
4′-Nitrocinnamic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Nitrocinnamic acid, trans-3-(4-Nitrophenyl)propenoic acid
25 G
129,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
129,00 $
About This Item
Formule linéaire :
4-(NO2)C6H4CH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
212-924-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
288-291 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 288 °C
Melting range (upper value): ≤ 291 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable