Principaux documents
1.00802
SAFC
L(+)-Tartaric acid
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
5 KG
525,00 $
525,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
525,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro E:
E334
Numéro de classement CE :
201-766-0
525,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<5 Pa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Forme
coarse powder
crystalline
Température d'inflammation spontanée
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
168-170 °C
Température de transition
flash point 210 °C
Solubilité
water: 1390 g/L at 20 °C
Densité
1.76 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Tartaric acid is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, tartaric acid has been used primarily as a pH modifier, and in the production of effervescent formulations.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1