Principaux documents
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
10 G
113,00 $
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
113,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
207-922-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
150-154 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
Clé InChI
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable