Principaux documents
8.18242
Sigma-Aldrich
Oxalic acid dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
100 G
46,90 $
1 KG
82,90 $
25 KG
439,00 $
46,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
46,90 $
1 KG
82,90 $
25 KG
439,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(COOH)2 · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-634-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.000312 hPa ( 25 °C)
Essai
≥99% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pb
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
98-100 °C
Température de transition
flash point 157 °C (decomposition)
Solubilité
>100 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
813 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
<ul>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Nanomaterial Synthesis:</strong> During the co-precursor driven solid-state thermal reactions oxalic acid dihydrate is used to produce hematite nanomaterials, providing insights into its role in enhancing reaction kinetics for material science applications (Chakraborty et al., 2023).</li>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Polymer Research:</strong>oxalic acid dihydrate is used in modifying the supramolecular structure of bamboo to facilitate the production of lignin-containing nanocellulose, highlighting its utility in sustainable material processing (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1