Principaux documents
8.18204
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)imidazole
for synthesis
Synonyme(s) :
N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM
25 ML
102,00 $
100 ML
315,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
102,00 $
100 ML
315,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12N2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
242-040-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
540 °C (DIN 51794)
Viscosité cinématique
2.5 cSt(25 °C)
pb
212 °C (decomposition)
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 66 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.955-0.959 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si]([n]1cncc1)(C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sterol Analysis: Describes the use of N-trimethylsilylimidazole for derivatizing sterols to facilitate fast GLC/MS analysis, which can be completed in under 12.5 minutes. This application is significant for analytical chemistry, particularly in sterol analysis (M Giera, F Plossl, F Bracher, 2023).
  • Synthesis of Aryl-5-arylideneimidazol-4-ones: Discusses a new method using N-Trimethylsilylimidazole for the synthesis of 2,3-diaryl-5-arylidene-4imidazolones, involving a dehydration reaction of N-substituted α,β-unsaturated carbonyl compounds, which is pertinent to medicinal chemistry (VO Topuzyan, SR Tosunyan, ER Aleksanyan, 2023).
  • Preparation of Ionic Liquids: Outlines the synthesis of 1, 3-bis-(3-sulfonic acid) propyl imidazolium ionic liquids using N-trimethylsilylimidazole, illustrating its utility in the development of new ionic liquid frameworks useful in materials science (K Yuan, W Huang, T Zhang, L Lv, Y Wang, Z Zou, 2023).
  • Ultrasonic synthesis of stable oil filled microcapsules: This study explores the ultrasonic synthesis of oil-filled microcapsules using thiolated chitosan, potentially involving derivatives like ᴅʟ-N-Acetylhomocysteine thiolactone for improved stability and functional properties. The research provides insights into advanced microencapsulation techniques relevant in pharmaceutical and industrial applications (Source).
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.958
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup