Principaux documents
8.18003
Sigma-Aldrich
Silver trifluoroacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Silver trifluoroacetate, Trifluoroacetic acid silver salt
10 G
425,00 $
25 G
1 010,00 $
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
425,00 $
25 G
1 010,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2AgF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-004-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
257-260 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ag]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Ag/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (from Ag): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable