Documents
8.17043
SAFC
Thiomersal
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Thiomersal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9HgNaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
200-210-4
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
232-233 °C (decomposition)
Température de transition
flash point 250 °C
Solubilité
1000 g/L
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à sa puissante action antiseptique et antifongique, le thimérosal est généralement utilisé comme agent conservateur dans les formes liquides des produits cosmétiques et pharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Dans le cadre de notre plan mondial d'appui à la mise en œuvre de la Conventionde Minamata sur l'élimination des produits contenant du mercure, à compter de janvier 2021,les clients sont tenus de fournir une déclaration d'utilisation finale. Les ventes dethimérosal sont limitées aux usages autorisés, à savoir :agent conservateur dans la fabrication de vaccins, agent conservateur dans les cosmétiques pour les yeux, rechercheuniversitaire (à l'exclusion des ventes à des fins de conservation) et matériaude référence. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocideau titre de la réglementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides,les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agencede réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produitsbiocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommationet des biocides (K-BPR) en Corée et autres réglementations.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.