Principaux documents
8.16000
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Alanine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-273-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
295-297 °C (decomposition)
Solubilité
166.5 g/L
Densité
1.40 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
660 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 6 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable