Principaux documents
8.14863
Sigma-Aldrich
Diethylammonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Diethylammonium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H12N · Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
228-466-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
215-218 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable