Principaux documents
8.14719
Sigma-Aldrich
Diisopropyldimethoxysilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Diisopropyldimethoxysilane, Eurenor 5021
25 ML
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H20O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
421-540-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
2.14 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
≥2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
164 °C/1013 hPa
Pf
<-72 °C
Température de transition
flash point 44 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC)(OC)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H20O2Si/c1-7(2)11(9-5,10-6)8(3)4/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
VHPUZTHRFWIGAW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.882
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C