Documents
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H23N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-986-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
330 °C
Puissance
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Point d'ébullition
330 °C/1013 hPa
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 193 °C
Densité
0.998 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
Clé InChI
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
325.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
163 °C - closed cup