Principaux documents
8.14599
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-valine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Acetyl-DL-valine
50 G
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 G
122,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
221-321-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Pf
148 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable