Principaux documents
8.14588
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene glycol diacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Propylene glycol diacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
210-817-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
431 °C
Puissance
13530 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.8-12.7 % (v/v)
Point d'ébullition
190-191 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.056 - 1.058
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup