Documents
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-122-7
Pression de vapeur
1 hPa ( 50 °C)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
375 °C (DIN 51794)
Puissance
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
Point d'ébullition
193-196 °C/1013 hPa
Pf
30-32 °C
Température de transition
flash point 81 °C (DIN 51758)
Solubilité
1.8 g/L
Densité
0.86 g/cm3 at 60 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
88 °C - open cup