Principaux documents
8.14440
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Phenylpropyl acetate, Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
204-569-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
445 °C
Puissance
4700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
245 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
0.69 g/L
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCCc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.016
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup