Documents
8.14342
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethylhexyl acetate, Acetic acid 2-ethylhexyl ester, 3-(Acetoxymethyl)heptane
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-079-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.28 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
268 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.76-8.14 % (v/v)
Point d'ébullition
199 °C/1013 hPa
Pf
-92 °C
Température de transition
flash point 85 °C
Densité
0.872 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-10(5-2)8-12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C