Documents
8.14287
Sigma-Aldrich
5-tert-Butyl-m-xylene
for synthesis
Synonyme(s) :
5-tert-Butyl-m-xylene, 1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-647-6
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
560 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
207-209 °C/1013 hPa
Pf
-22 °C
Température de transition
flash point 84 °C (DIN 51758)
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.864 - 0.866
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup