Principaux documents
8.14204
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
for synthesis
Synonyme(s) :
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Code UNSPSC :
12352102
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
67-69 °C/1 hPa
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2)4-11-6(12-5-7)3-8(9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
AVQLWXDZRAOBJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
5,5-Dimethyl-2-nitromethyl-1,3-dioxane for synthesis. CAS 33884-29-6, molar mass 175.18 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 95.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.135 - 1.140Identity (IR)passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable