Principaux documents
8.14082
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, L-Valinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH3)CHCH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
217-975-5
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
91-92 °C/13 hPa
Pf
31-32 °C
Température de transition
flash point 78 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup