Key Documents
8.10261
Sigma-Aldrich
Diisoamyl ether
(stabilized) for synthesis
Synonyme(s) :
Diisoamyl ether, Diisopentyl ether, Isoamyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
208-857-4
Pression de vapeur
2.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
172-173 °C/1013 hPa
Pf
<-75 °C
Température de transition
flash point 46 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H22O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.775 - 0.777
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.02 %
Identity (IR): passes test